Läs mer
Contec™ ProChlor
Produktkod. 16479760 Handla allt Contec Produkter
Change view
Behållare: Flasklock med lock, mängd: 6 x 1 L, steril: Nej
Produktkod.
16479760 Behållare: Flasklock med lock, mängd: 6 x 1 L, steril: Nej
1 options
Produktkod. 16479760 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer FBC102PC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Contec ProChlor är ett revolutionerande nytt sporicid som uppnår 100 % död mot sporer på under 1 minut.
Säkerställer att renrummet är fritt från kontaminering och partiklar.
ProChlor är en blandning av hypoklorsyra i renat vatten, Contec tillhandahålls färdigt att använda och är effektivt mot bakterier, svampar, mögel, jäst, virus och sporer.
Contec ProChlor är 0,2 mikronfiltrerat och fylls i en miljö av högsta klass. Produkten, som levereras dubbelpåse, är utformad för att underlätta inträde i läkemedelsrenrum.
Funktioner & Fördelar
  • Log 6 död mot Bacillus subtilis på 60 sekunder sparar tid på biodekontaminering
  • Filtrerat till 0,2 mikrometer i ett renrum av klass B säkerställer att produkten är fri från kontaminering och partiklar
  • Steril version finns tillgänglig för renrum av klass A och B
  • Innehåller inget kvartär ammonium eller tensid, så det är mycket låg resthalt
  • Ingen faroklassificering innebär att endast grundläggande skyddsutrustning krävs och ingen särskild avfallshantering krävs
  • Dubbelpackad packad i linjär rivförpackning så den är lätt att öppna även med handskar på
  • Inte klassad som korrosiv och kan användas säkert i alla delar av renrummet
Obs: För avtryckarspray, se 15567161.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Disinfectant
Form Liquid
pH 3 to 6
Sterilitet Icke-steril
Utseende Colorless
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Färg Clear
Sammansättning Stabilized Hypochlorous acid blended with purified water
Behållartyp Kapslad flaska
Disponibel Limited-use
Filtrerade Filtered
Brännbar No
Kvantitet 6 x 1 l
Volym (metrisk) 1 L