Läs mer
Contec™ ProChlor Sporicid SATWIPES™
BIOPHARMA
Produktkod. 16439565 Handla allt Contec Produkter
Change view
Mått (L x B):
15 x 20 cm (6 x 8 tum)
Produktkod. Mått (L x B)
16439565 15 x 20 cm (6 x 8 tum)
1 options
Produktkod. 16439565 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer FSWPP02PC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6070.00 SEK
    5360.37 SEK / Paket med 1200
    Save 709.63 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Point-of-use SATWIPE-system, varje dubbelpåsförpackning innehåller en behållare med 120 x 34 gsm smältblåsta polypropenservetter och 700 mL ProChlor i en 1 L flaska
  • Impregnerade våtservetter vid användningsstället uppfyller kraven i riktlinjerna för aseptisk överföring
  • Blandning av underklorsyra i renat vatten uppnår en 100% dödande av sporer på under 1 min.
  • Effektiv mot bakterier, svampar, mögel, jästsvampar och sporer
  • 0,2 mikron filtrerad och fylld i renrumsmiljö, idealisk för renrum inom life science
  • Låg resthalt innehåller inga kvartära ammoniumföreningar eller ytaktiva ämnen
  • Snabbverkande, sparar tid på biodekontaminering, kan användas för överföringsdesinfektion
  • Dubbelpås packad i linjär rivförpackning för enkel överföring till renrumsmiljö
  • Ej klassad som frätande, kan användas säkert i alla områden i renrum
  • Ingen faroklassificering innebär att endast grundläggande PPE krävs, ingen speciell avfallshantering krävs
  • 120 polypropenservetter i en burk minskar mängden förpackning som genereras
  • Designad för desinfektion av hårda ytor i renrum och kontrollerade miljöer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Sporicidal rengöringsduk
Längd (engelska) 7,9 tum
Längd (metrisk) 200 mm
Bredd (engelska) 5,9 tum
Bredd (metrisk) 150 mm
Material Polyestercellulosa
Basvikt 34 gsm
Behållartyp Kanister
Innehåll och lagring Får inte frysas, förvara under 40 °C
Mått (L x B) 15 x 20 cm (6 x 8 tum)
Formatera Servetter för att mätta vid användning
För användning med (applikation) Desinfektionsmedel för hårda ytor i renrum inom life science
Förpackningsmängd 10 kapslar/Cs.
Mättnadslösning 2000 ppm stabiliserad underklorsyrlighet
Sterilitet Icke-steril
Inkluderar Behållare med 120 x 34 gsm smältblåsta polypropenservetter, 700 mL ProChlor i en 1 L flaska