Läs mer
Contec™ ProChlor
BIOPHARMA
Produktkod. 15567161 Handla allt Contec Produkter
Change view
Behållare: Trigger Sprayflaska, Kvantitet: 6 x 1 L, Steril: Nej
Produktkod.
15567161 Behållare: Trigger Sprayflaska, Kvantitet: 6 x 1 L, Steril: Nej
1 options
Produktkod. 15567161 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer FBT102PC
 Begränsad artikel
I lager
Contec ProChlor är en revolutionerande ny sporicid som uppnår en 100% dödande av sporer på under 1 min.
Säkerställer att renrummet är fritt från föroreningar och partiklar
En blandning av underklorsyrlighet i renat vatten, Contec ProChlor tillhandahålls färdigt att använda och är effektivt mot bakterier, svampar, mögel, jästsvampar, virus och sporer.
Contec ProChlor är 0,2 mikron filtrerad och fylld i en miljö av grad A. Produkten är försedd med dubbla påsar och är designad för att enkelt komma in i farmaceutiska renrum.
Drag& Fördelar
  • Logga 6 döda mot Bacillus subtilis på 60 sekunder sparar tid på biodekontaminering
  • Filtrerad till 0,2 mikron i ett renrum av klass B säkerställer att produkten är fri från kontaminering och partiklar
  • Steril version tillgänglig för renrum av klass A och B
  • Innehåller inget kvartärt ammonium eller ytaktivt ämne så det är mycket låg resthalt
  • Ingen faroklassificering innebär att endast grundläggande personlig skyddsutrustning krävs och ingen speciell avfallshantering krävs
  • Dubbelpås packad i linjär rivförpackning så den är lätt att öppna även när du har på dig handskar
  • Ej klassad som frätande och kan användas säkert i alla delar av renrummet
Obs: För triggersprayalternativ, se 15567161.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Spormord
Form Flytande spray
pH 3 till 6
Sterilitet Icke-steril
Utseende Färglös
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
Sammansättning Stabiliserad hypoklorsyra blandad med renat vatten
Koncentration 2000 ppm underklorsyrlighet
Behållartyp Trigger sprayflaska
Disponibel Engångsbruk
Filtrerade Filtrerade
Brännbar Nej
För användning med (applikation) Dödar sporer
Förpackning Dubbelpås packad i linjär rivförpackning
Kvantitet 6 x 1 l
Volym (metrisk) 1 L