missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Prochloraz-desimidazole-formylamino 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30318079
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30318079 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30318079 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16290150AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-(Propyl(2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl)carbamoyl)formamide
CAS 139542-32-8
Analyt- eller komponentnamn N-(Propyl(2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl)carbamoyl)formamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H15 Cl3 N2 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Urea, N'-formyl-N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]-, Prochloraz desimidazole-formylamino
InChI formel InChI=1S/C13H15Cl3N2O3/c1-2-3-18(13(20)17-8-19)4-5-21-12-10(15)6-9(14)7-11(12)16/h6-8H,2-5H2,1H3,(H,17,19,20)
LEDER CCCN(CCOc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl)C(=O)NC=O
IUPAC-namn N-[propyl-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]carbamoyl]formamide
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 353.63
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 352.0148 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.