Läs mer
Prochloraz Manganese Chloride Complex, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prochloraz Manganese Chloride Complex |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/4C15H16Cl3N3O2.2ClH.Mn/c4*1-2-4-20(15(22)21-5-3-19-10-21)6-7-23-14-12(17)8-11(16)9-13(14)18;;;/h4*3,5,8-10H,2,4,6-7H2,1H3;2*1H;/q;;;;;;+2/p-2 |
| Formel vikt | 1625 |