Läs mer
Prochloraz, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prochloraz |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16Cl3N3O2/c1-2-4-20(15(22)21-5-3-19-10-21)6-7-23-14-12(17)8-11(16)9-13(14)18/h3,5,8-10H,2,4,6-7H2,1H3 |
| Formel vikt | 375.0308 |
| Procent renhet | >95% |