Läs mer
Prochlorperazine Dimesylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prochlorperazine Dimesylate |
| CAS | 51888-09-6 |
| Molekylformel | C20 H24 Cl N3 S . 2[C H3 S O3 H] |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2-Chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-10H-phenothiazine Dimethanesulfonate, 3-Chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]phenothiazine Dimesylate, Novamin, Tementil |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24ClN3S.2CH4O3S/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)25-20-8-7-16(21)15-18(20)24;2*1-5(2,3)4/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3;2*1H3,(H,2,3,4) |
| LEDER | O=S(O)(C)=O.ClC1=CC=C2SC3=C(N(CCCN4CCN(CC4)C)C2=C1)C=CC=C3.O=S(O)(C)=O |
| IUPAC-namn | 2-chloro-10-(3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl)-10H-phenothiazine dimethanesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 566.14 |
| Formel vikt | 565.11 |