Läs mer
Proklorperazinmaleat EP-förorening A, Mikromol™
Produktkod. 30461203
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30461203 4 x 25 mg
30052607 25 mg
17962576 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30461203 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0411.0200254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Proklorperazinmaleat EP-förorening A, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Prochlorperazine Sulfoxide
CAS 10078-27-0
Analyt- eller komponentnamn Prochlorperazine Sulfoxide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C20 H24 Cl N3 O S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-Chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-10H-phenothiazine 5-oxide, 2-Chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]phenothiazine 5-oxide, Meterazine sulfoxide, Prochlorperazine sulfoxide, Prochlorperazine Maleate Impurity A, Prochlorperazine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C20H24ClN3OS/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)26(25)20-8-7-16(21)15-18(20)24/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER CN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1
IUPAC-namn 2-kloro-10-[3-(4-metylpiperazin-1-yl)propyl]fenotiazin 5-oxid
Molekylvikt (g/mol) 389.94
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 389,1329 g/mol