missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Prochlorperazine Sulfone N1,N4-Dioxide Dihydrochloride (Prochlorperazine N1,N4,S,S-Tetraoxide Dihydrochloride), Mikromol™
Beskrivning
Prochlorperazine Sulfone N1,N4-Dioxide Dihydrochloride (Prochlorperazine N1,N4,S,S-Tetraoxide Dihydrochloride)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prochlorperazine Sulfone N1,N4-Dioxide Dihydrochloride |
| CAS | 2727065-75-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Prochlorperazine Sulfone N1,N4-Dioxide Dihydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H24 Cl N3 O4 S . 2 Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Prochlorperazine Sulfone N1,N4-Dioxide Dihydrochloride, Prochlorperazine N1,N4,S,S-Tetraoxide Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24ClN3O4S.2ClH/c1-23(25)11-13-24(26,14-12-23)10-4-9-22-17-5-2-3-6-19(17)29(27,28)20-8-7-16(21)15-18(20)22;;/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3;2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.C[N+]1([O-])CC[N+]([O-])(CCCN2c3ccccc3S(=O)(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1 |
| IUPAC-namn | 2-chloro-10-[3-(4-methyl-1,4-dioxidopiperazine-1,4-diium-1-yl)propyl]phenothiazine 5,5-dioxide;dihydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?