Läs mer
Proklorperazin Sulfoxid-d3, TRC
Produktkod. 30409920
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30409920 1 mg
30414006 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30409920 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP7558121MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1189943-37-0
Molekylformel C20 2H3 H21 Cl N3 O S
Molekylvikt (g/mol) 392.96
Synonym Prochlorperazine Sulfoxide-(methyl-D3)
IUPAC-namn 2-klor-10-[3-[4-(trideuteriometyl)piperazin-1-yl]propyl]fenotiazin 5-oxid
LEDER [2H]C([2H])([2H])N1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Prochlorperazine Sulfoxide-d3
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C20H24ClN3OS/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)26(25)20-8-7-16(21)15-18(20)24/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3/i1D3
Formel vikt 392.1517