Läs mer
Proklorperazin Sulfoxyd, TRC
Produktkod. 30411288
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30411288 1 mg
1 options
Produktkod. 30411288 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP7558101MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Prochlorperazine Sulfoxide
CAS 10078-27-0
Molekylformel C20 H24 Cl N3 O S
Kvantitet 1 mg
Synonym 2-Chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-10H-phenothiazine 5-oxide, 2-Chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]phenothiazine 5-oxide, Meterazine sulfoxide, Prochlorperazine sulfoxide
InChI formel InChI=1S/C20H24ClN3OS/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)26(25)20-8-7-16(21)15-18(20)24/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3
LEDER CN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1
IUPAC-namn 2-kloro-10-[3-(4-metylpiperazin-1-yl)propyl]fenotiazin 5-oxid
Molekylvikt (g/mol) 389.94
Formel vikt 389.1329