Läs mer
Prochlorperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prochlorperazine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24ClN3S/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)25-20-8-7-16(21)15-18(20)24/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3 |
| Formel vikt | 373.1379 |
| Procent renhet | >95% |