Läs mer
MedChemExpress Procion Blue HB
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : ≥ 110 mg/mL (142.09 mM) ∣ H2O : 10 mg/mL (12.92 mM; Need ultrasonic) ∣ Ethanol : 1 mg/mL (1.29 mM; Need ultrasonic) |
| Mål | HBV |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Molekylvikt (g/mol) | 774.16 g/mol |
| CAS | 12236-82-7 |
| Synonym | Reactive Blue 2 |