Läs mer
Procodazole, MedChemExpress
Produktkod. 16462246
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
16462246 500 mg
1 options
Produktkod. 16462246 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1056
MedChemExpress Procodazole is a non-specific active immunoprotective agent against viral and bacterial infections, used as a potentiator.
Procodazole is a non-specific active immunoprotective agent against viral and bacterial infections, used as a potentiator.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Procodazole
Fysisk form Solid
CAS 23249-97-0
Färg White
Kvantitet 500 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H10N2O2
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym Propazol 2-Benzimidazolepropionic acid
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (262.88 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)CCC1=NC2=CC=CC=C2N1
Molekylvikt (g/mol) 190.2
Formel vikt 190.2
Procent renhet 99.88%