missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress Proctolin
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.0% |
| CAS | 57966-42-4 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 648.75 g/mol |
| Produkttyp | Natural Products |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 100 mg/mL (154.14 mM∣Need ultrasonic) |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?