Läs mer
Bel-Art™ ProCulture™ Sladdlös homogeniseringsenhet
Produktkod. 17455799
Change view
Spänning:
0/1 V
Produktkod. Spänning
17455799 0/1 V
1 options
Produktkod. 17455799 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F651000000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Sladdlös homogeniseringsenhet är handhållen och är idealisk för noggrann och snabbare bearbetning av prover.
  • Handhållen, sladdlös homogenisator har en enkel push-in, utdragbar stötbyte och är idealisk för noggrann och snabbare bearbetning av en-till-många prover
  • Frivillig ProCulture™ Matchade stötar och rör säkerställer snäva toleranser och noggrann homogenisering och malning av material, vilket resulterar i optimal effektivitet av pelletsrekonstitution eller återsuspension; F65000-0005, F65000-0006, F65000-9006
  • Frivillig ProCulture™ Pestles har ett unikt räfflat skaft som ger exakt fingerkontroll av homogenisering för skjuvkänsliga prover; passar även de flesta motoriserade mixeradaptrar; F65000-0001, F65000-0002, F65000-9001, F65000-9002
Specifikationer
Produkttyp Sladdlös homogeniseringsenhet
Spänning 0/1 V
Certifikat och efterlevnad CE
Dnase Free Ja
Inkluderar Homogenisator med sladdlös motor, AA-batterier (2) och stötadapter
RNase fri Ja
VARNING: Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier som är kända av delstaten Kalifornien för att orsaka cancer och fosterskador eller andra reproduktionsskador. För mer information gå till www.P65Warnings.ca.gov.