Läs mer
Bel Art™ ProCulture Kryogen förvaringsbox för flaskor
Handla allt SP Scienceware Produkter
Mått (L x B x H):
5,2 x 5,2 x 2 tum. (13,3 x 13,3 x 5 cm)
Tube Array:
9 x 9
Håller:
81 (1,2, 2, 5 mL kryogena injektionsflaskor)
Beskrivning
Slitstarka plastlådor i polykarbonat är utmärkta för kompakt förvaring av 1,2, 2,0 eller 5,0 ml kryogena flaskor
- Genomskinliga lock gör att du kan se innehållet utan att öppna locket
- Genomskinliga lock kan skrivas på och har ett tryckt rutnät för enkel inventering
- Kan användas i temperaturer från -196 °C till +121 °C
- Ett knycklat hörn riktar locket mot identifieringsnumren på stativet
- Användbar som utskick för flaskor
- F18849-0001 kan användas med F18853-serien Cryo Tower Storage Systems (säljs separat) för att spara värdefullt bänkutrymme
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Material | Polykarbonat |
| Form | Fyrkantig |
| Typ | Cryo förvaringsbox |
| För användning med (applikation) | För kompakt förvaring av 1,2, 2 eller 5 ml kryogena flaskor |
| Håller | 81 (1,2, 2, 5 mL kryogena injektionsflaskor) |
| Inkluderar | Transparent lock |
| Max. Temperatur (metrisk) | 121 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -196 °C |
| Tube Array | 9 x 9 |
| Visa mer |