Läs mer
Corning™ ProCulture™ Beslag
Handla allt Corning Produkter
Produkttyp:
Dubbla sidoarm
Kombination sidoarm
Mediahantering Dubbla sidoarm
Sidoarm
Trippel sidoarm
Beskrivning:
1 rör
2 rör, raka
2 rör, vinklade
3 rör, vinklade
Diameter (metrisk) slang:
18 mm
3.17 mm
6.35 mm
6.35/3.17 mm
För användning med (utrustning):
1 L sidoarmssnurrkolv
15 L sidoarmssnurrkolv
3 L sidoarmssnurrkolv
500 L sidoarmssnurrkolv
6 L sidoarmssnurrkolv
8 L sidoarmssnurrkolv
8, 15 L sidoarmssnurrkolv
Stora spinnerflaskor med vertikala sidoarmar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Används för att aseptiskt överföra medium, spränga cellodlingsmediet direkt eller tillsätta gaser till huvudutrymmet ovanför cellodlingsmediet
- Beslag består av en PET insats med en O-ring av fluorkarbon och en tätningslock av polypropen.
- Ett eller två 316-rör av rostfritt stål sträcker sig till botten av kolven; den andra är en kortare 6 längd.
- Båda rören hålls på plats av modifierade termoplastmuttrar av polyfenylenoxid med integrerade hylsor.
- Beslagen är helt autoklaverbara
Reservdelar för sidoarmsbeslag, se Kat. nr. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR och 1395LTMC
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 2 rör, vinklade |
| Diameter (metrisk) slang | 3.17 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (applikation) | Används för att spola cellodlingsmediet med gaser för att förbättra cellproduktionen |
| För användning med (utrustning) | 3 L sidoarmssnurrkolv |
| Inkluderar | Insats, O-ring, tätningslock |
| nr per ärende | Vardera |
| Produkttyp | Kombination sidoarm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Sterilitet | Icke-steril |