Läs mer
Corning™ ProCulture™ Beslag
Produktkod. 10676273 Handla allt Corning Produkter
Change view
Produkttyp:
Dubbla sidoarm
Kombination sidoarm
Mediahantering Dubbla sidoarm
Sidoarm
Trippel sidoarm
Beskrivning:
1 rör
2 rör, raka
2 rör, vinklade
3 rör, vinklade
Diameter (metrisk) slang:
18 mm
3.17 mm
6.35 mm
6.35/3.17 mm
För användning med (utrustning):
1 L sidoarmssnurrkolv
15 L sidoarmssnurrkolv
3 L sidoarmssnurrkolv
500 L sidoarmssnurrkolv
6 L sidoarmssnurrkolv
8 L sidoarmssnurrkolv
8, 15 L sidoarmssnurrkolv
Stora spinnerflaskor med vertikala sidoarmar
Förpackningsstorlek:
Varje
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Beskrivning Diameter (metrisk) slang För användning med (utrustning) unitSize
10676273 Dubbla sidoarm 2 rör, vinklade 3.17 mm 1 L sidoarmssnurrkolv Varje
10184112 Dubbla sidoarm 2 rör, vinklade 6.35/3.17 mm 500 L sidoarmssnurrkolv Varje
10032212 Kombination sidoarm 2 rör, vinklade 6.35 mm 3 L sidoarmssnurrkolv Varje
10377142 Dubbla sidoarm 2 rör, vinklade 3.17 mm 3 L sidoarmssnurrkolv Varje
10072102 Dubbla sidoarm 2 rör, vinklade 6.35/3.17 mm 8 L sidoarmssnurrkolv Varje
10718764 Dubbla sidoarm 2 rör, vinklade 3.17 mm 6 L sidoarmssnurrkolv Varje
10032142 Dubbla sidoarm 2 rör, vinklade 3.17 mm 8 L sidoarmssnurrkolv Varje
10511853 Dubbla sidoarm 2 rör, vinklade 6.35 mm 1 L sidoarmssnurrkolv Varje
10052152 Dubbla sidoarm 2 rör, vinklade 6.35 mm 3 L sidoarmssnurrkolv Varje
10307292 Dubbla sidoarm 2 rör, vinklade 6.35 mm 8 L sidoarmssnurrkolv Varje
10521853 Dubbla sidoarm 2 rör, vinklade 6.35 mm 6 L sidoarmssnurrkolv Varje
10377382 Sidoarm 2 rör, vinklade 3.17 mm 1 L sidoarmssnurrkolv Varje
10799524 Sidoarm 2 rör, vinklade 3.17 mm 6 L sidoarmssnurrkolv Varje
10511683 Sidoarm 2 rör, vinklade 3.17 mm 8 L sidoarmssnurrkolv Varje
10767424 Trippel sidoarm 3 rör, vinklade 3.17 mm 6 L sidoarmssnurrkolv Varje
10072162 Kombination sidoarm 2 rör, vinklade 3.17 mm 3 L sidoarmssnurrkolv Varje
10757424 Trippel sidoarm 3 rör, vinklade 3.17 mm 3 L sidoarmssnurrkolv Varje
10770295 Sidoarm 2 rör, vinklade 6.35 mm 8 L sidoarmssnurrkolv Varje
10133732 Kombination sidoarm 2 rör, vinklade 6.35 mm 1 L sidoarmssnurrkolv Varje
10285792 Trippel sidoarm 3 rör, vinklade 3.17 mm 1 L sidoarmssnurrkolv Varje
10482802 Trippel sidoarm 3 rör, vinklade 3.17 mm 8 L sidoarmssnurrkolv Varje
10012122 Dubbla sidoarm 2 rör, vinklade 6.35 mm 15 L sidoarmssnurrkolv Varje
10777614 Sidoarm 2 rör, vinklade 6.35 mm 15 L sidoarmssnurrkolv Varje
10550723 Mediahantering Dubbla sidoarm 2 rör, raka 6.35 mm 8, 15 L sidoarmssnurrkolv Varje
10443382 Sidoarm 1 rör 18 mm Stora spinnerflaskor med vertikala sidoarmar Varje
10377812 Dubbla sidoarm 2 rör, vinklade 6.35/3.17 mm 1 L sidoarmssnurrkolv Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Produktkod. 10676273 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 4519150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6280.00 SEK
    5868.76 SEK / Paket med 1
    Save 411.24 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dubbla vinklade sidoarmsbeslag kan användas för att aseptiskt överföra medium in i eller ut ur vinklade sidoarmsspinnarkolvar eller för att spränga mediet med gaser.
  • Dubbla vinklade sidoarmsbeslag kan användas för att aseptiskt överföra medium in i eller ut ur vinklade sidoarmsspinnarkolvar eller för att spränga mediet med gaser.
  • Beslag består av en PET insats med en O-ring av fluorkarbon och en tätningslock av polypropen.
  • Två 316 rör av rostfritt stål, som sträcker sig till botten av kolven, hålls på plats av modifierade polyfenylenoxid termoplastmuttrar med integrerade hylsor.
  • Beslagen är helt autoklaverbara.
Reservdelar för sidoarmsbeslag, se Kat. nr. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR och 1395LTMC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 2 rör, vinklade
Diameter (metrisk) slang 3.17 mm
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) Används för att spola cellodlingsmediet med gaser för att förbättra cellproduktionen
För användning med (utrustning) 1 L sidoarmssnurrkolv
Inkluderar Insats, O-ring, tätningslock
nr per ärende Vardera
Produkttyp Dubbla sidoarm