Läs mer
- Home
- Products
- Kolvar
- Flasktillbehör
- Corning™ ProCulture™ Beslag
Corning™ ProCulture™ Beslag
Produktkod. 10799524 Handla allt Corning Produkter
Change view
Produkttyp:
Dubbla sidoarm
Kombination sidoarm
Mediahantering Dubbla sidoarm
Sidoarm
Trippel sidoarm
Beskrivning:
1 rör
2 rör, raka
2 rör, vinklade
3 rör, vinklade
Diameter (metrisk) slang:
18 mm
3.17 mm
6.35 mm
6.35/3.17 mm
För användning med (utrustning):
1 L sidoarmssnurrkolv
15 L sidoarmssnurrkolv
3 L sidoarmssnurrkolv
500 L sidoarmssnurrkolv
6 L sidoarmssnurrkolv
8 L sidoarmssnurrkolv
8, 15 L sidoarmssnurrkolv
Stora spinnerflaskor med vertikala sidoarmar
Förpackningsstorlek:
Varje
26 product options available for selection
| Produktkod. | Produkttyp | Beskrivning | Diameter (metrisk) slang | För användning med (utrustning) | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 10799524 | Sidoarm | 2 rör, vinklade | 3.17 mm | 6 L sidoarmssnurrkolv | Varje |
| 10676273 | Dubbla sidoarm | 2 rör, vinklade | 3.17 mm | 1 L sidoarmssnurrkolv | Varje |
| 10184112 | Dubbla sidoarm | 2 rör, vinklade | 6.35/3.17 mm | 500 L sidoarmssnurrkolv | Varje |
| 10032212 | Kombination sidoarm | 2 rör, vinklade | 6.35 mm | 3 L sidoarmssnurrkolv | Varje |
| 10377142 | Dubbla sidoarm | 2 rör, vinklade | 3.17 mm | 3 L sidoarmssnurrkolv | Varje |
| 10072102 | Dubbla sidoarm | 2 rör, vinklade | 6.35/3.17 mm | 8 L sidoarmssnurrkolv | Varje |
| 10718764 | Dubbla sidoarm | 2 rör, vinklade | 3.17 mm | 6 L sidoarmssnurrkolv | Varje |
| 10032142 | Dubbla sidoarm | 2 rör, vinklade | 3.17 mm | 8 L sidoarmssnurrkolv | Varje |
| 10511853 | Dubbla sidoarm | 2 rör, vinklade | 6.35 mm | 1 L sidoarmssnurrkolv | Varje |
| 10052152 | Dubbla sidoarm | 2 rör, vinklade | 6.35 mm | 3 L sidoarmssnurrkolv | Varje |
| 10307292 | Dubbla sidoarm | 2 rör, vinklade | 6.35 mm | 8 L sidoarmssnurrkolv | Varje |
| 10521853 | Dubbla sidoarm | 2 rör, vinklade | 6.35 mm | 6 L sidoarmssnurrkolv | Varje |
| 10377382 | Sidoarm | 2 rör, vinklade | 3.17 mm | 1 L sidoarmssnurrkolv | Varje |
| 10511683 | Sidoarm | 2 rör, vinklade | 3.17 mm | 8 L sidoarmssnurrkolv | Varje |
| 10767424 | Trippel sidoarm | 3 rör, vinklade | 3.17 mm | 6 L sidoarmssnurrkolv | Varje |
| 10072162 | Kombination sidoarm | 2 rör, vinklade | 3.17 mm | 3 L sidoarmssnurrkolv | Varje |
| 10757424 | Trippel sidoarm | 3 rör, vinklade | 3.17 mm | 3 L sidoarmssnurrkolv | Varje |
| 10770295 | Sidoarm | 2 rör, vinklade | 6.35 mm | 8 L sidoarmssnurrkolv | Varje |
| 10133732 | Kombination sidoarm | 2 rör, vinklade | 6.35 mm | 1 L sidoarmssnurrkolv | Varje |
| 10285792 | Trippel sidoarm | 3 rör, vinklade | 3.17 mm | 1 L sidoarmssnurrkolv | Varje |
| 10482802 | Trippel sidoarm | 3 rör, vinklade | 3.17 mm | 8 L sidoarmssnurrkolv | Varje |
| 10012122 | Dubbla sidoarm | 2 rör, vinklade | 6.35 mm | 15 L sidoarmssnurrkolv | Varje |
| 10777614 | Sidoarm | 2 rör, vinklade | 6.35 mm | 15 L sidoarmssnurrkolv | Varje |
| 10550723 | Mediahantering Dubbla sidoarm | 2 rör, raka | 6.35 mm | 8, 15 L sidoarmssnurrkolv | Varje |
| 10443382 | Sidoarm | 1 rör | 18 mm | Stora spinnerflaskor med vertikala sidoarmar | Varje |
| 10377812 | Dubbla sidoarm | 2 rör, vinklade | 6.35/3.17 mm | 1 L sidoarmssnurrkolv | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
10799524
Leverantör
Corning™
Leverantörsnummer
4519160
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
-
6530.00 SEK
6101.89 SEK / Paket med 1
Save 428.11 SEK
6% Av
Beräknad leverans: 02-04-2027
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Används för att aseptiskt överföra medium, spränga cellodlingsmediet direkt eller tillsätta gaser till huvudutrymmet ovanför cellodlingsmediet
- Beslag består av en PET insats med en O-ring av fluorkarbon och en tätningslock av polypropen.
- Ett eller två 316-rör av rostfritt stål sträcker sig till botten av kolven; den andra är en kortare 6 längd.
- Båda rören hålls på plats av modifierade termoplastmuttrar av polyfenylenoxid med integrerade hylsor.
- Beslagen är helt autoklaverbara
Reservdelar för sidoarmsbeslag, se Kat. nr. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR och 1395LTMC
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 2 rör, vinklade |
| Diameter (metrisk) slang | 3.17 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (applikation) | Används för att spola cellodlingsmediet med gaser för att förbättra cellproduktionen |
| För användning med (utrustning) | 6 L sidoarmssnurrkolv |
| Inkluderar | Insats, O-ring, tätningslock |
| nr per ärende | Vardera |
| Produkttyp | Sidoarm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Sterilitet | Icke-steril |