Läs mer
Corning™ ProCulture™ Beslag
Produktkod. p-8007931 Handla allt Corning Produkter
Produkttyp:
Dubbla sidoarm
Kombination sidoarm
Mediahantering Dubbla sidoarm
Sidoarm
Trippel sidoarm
Beskrivning:
1 rör
2 rör, raka
2 rör, vinklade
3 rör, vinklade
Diameter (metrisk) slang:
18 mm
3.17 mm
6.35 mm
6.35/3.17 mm
För användning med (utrustning):
1 L sidoarmssnurrkolv
15 L sidoarmssnurrkolv
3 L sidoarmssnurrkolv
500 L sidoarmssnurrkolv
6 L sidoarmssnurrkolv
8 L sidoarmssnurrkolv
8, 15 L sidoarmssnurrkolv
Stora spinnerflaskor med vertikala sidoarmar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10676273
Brand: Corning™ 4519150
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dubbla vinklade sidoarmsbeslag kan användas för att aseptiskt överföra medium in i eller ut ur vinklade sidoarmsspinnarkolvar eller för att spränga mediet med gaser.
  • Dubbla vinklade sidoarmsbeslag kan användas för att aseptiskt överföra medium in i eller ut ur vinklade sidoarmsspinnarkolvar eller för att spränga mediet med gaser.
  • Beslag består av en PET insats med en O-ring av fluorkarbon och en tätningslock av polypropen.
  • Två 316 rör av rostfritt stål, som sträcker sig till botten av kolven, hålls på plats av modifierade polyfenylenoxid termoplastmuttrar med integrerade hylsor.
  • Beslagen är helt autoklaverbara.
Reservdelar för sidoarmsbeslag, se Kat. nr. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR och 1395LTMC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 2 rör, vinklade
Diameter (metrisk) slang 3.17 mm
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) Används för att spola cellodlingsmediet med gaser för att förbättra cellproduktionen
För användning med (utrustning) 1 L sidoarmssnurrkolv
Inkluderar Insats, O-ring, tätningslock
nr per ärende Vardera
Produkttyp Dubbla sidoarm