Läs mer
Corning™ Återanvändbara beslag för gasleverans
Produktkod. 10762583 Handla allt Corning Produkter
Change view
Diameter (metrisk) slang:
0,31 och 0,63 cm
0.31 cm
0.63 cm
Beskrivning:
1 rör; Rörstil: Rak
2 rör; Rörstil: Rak
Produkttyp:
Gasleverans och ventilationsarmatur
Gasleveransarmatur
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) slang Beskrivning Produkttyp Förpackningsstorlek
10762583 0.31 cm 1 rör; Rörstil: Rak Gasleveransarmatur Varje
10173822 0,31 och 0,63 cm 2 rör; Rörstil: Rak Gasleverans och ventilationsarmatur Varje
10572223 0.63 cm 1 rör; Rörstil: Rak Gasleveransarmatur Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10762583 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 4519100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5160.00 SEK
    4818.17 SEK / Paket med 1
    Save 341.83 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 29-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för att tillhandahålla gaser i större spinnerflaskor med vertikala sidoarmar under cellodling
  • Används för att tillföra gaser i större spinnarkolvar med vertikala sidoarmar.
  • Beslag består av en PET insats med en O-ring av fluorkarbon och en tätningslock av polypropen.
  • Gasfilter är PTFE, 0,2μ m porositet.
  • De 316 rostfria rören hålls på plats av modifierade termoplastmuttrar av polyfenylenoxid med integrerade hylsor.
  • Beslagen är helt autoklaverbara.
Reservdelar för sidoarmsbeslag, se Kat. nr. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR och 1395LTMC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial Polypropen
Beskrivning 1 rör; Rörstil: Rak
Diameter (metrisk) slang 0.31 cm
För användning med (utrustning) För vertikala sidoarmsflaskor
Inkluderar PET infoga, Viton O-ringar, 45 mm tätningslock av polypropen, rör av rostfritt stål, Noryl muttrar, integrerade hylsor
nr per ärende 1/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Produkttyp Gasleveransarmatur
Trådstorlek GL 45
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Förslutningstyp Skruvlock
Stängningsstorlek 45 mm (ca)