Beskrivning
- Bafflar förbättrar luftning och agitation
- Unik impellerdesign för optimal omrörning
- Sidoarmsdesign tillåter åtkomst för 25 ml och 50 ml pipetter
- Borosilikatglaskärl
- Kolvens mittlock
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Mitthals | 120 mm |
| Diameter (metrisk) sidoarm | 45 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 8 L |
| Material | Glas |
| Sidoarmsvinkel | 2 |
| Förslutningstyp | Lock |