Beskrivning
- Bafflar förbättrar luftning och agitation
- Unik impellerdesign för optimal omrörning
- Sidoarmsdesign tillåter åtkomst för 25 ml och 50 ml pipetter
- Borosilikatglaskärl
- Kolvens mittlock
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Orange |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Diameter (metrisk) Mitthals | 120 mm |
| Diameter (metrisk) Inre sidoarm | 29 mm |
| Diameter (metrisk) sidoarm | 45 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 15 L |
| Material | Glas |
| Höjd (metrisk) | 460 mm |
| Sidoarmsvinkel | 2 |
| Trådstorlek | GL 45 |
| Visa mer |