Läs mer
Procyanidin B1, MedChemExpress
Beskrivning
Procyanidin B1 is a polyphenolic flavonoid isolated from commonly eaten fruits, binds to TLR4/MD-2 complex, and has anti-inflammatory activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Procyanidin B1 |
| CAS | 20315-25-7 |
| Färg | Earth Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C30H26O12 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (43.21 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O[C@H]1[C@@H](C2=CC=C(O)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C3[C@@H]1C4=C5C(C[C@H](O)[C@@H](C6=CC=C(O)C(O)=C6)O5)=C(O)C=C4O |
| Molekylvikt (g/mol) | 578.52 |
| Formel vikt | 578.52 |
| Visa mer |