Läs mer
Procyanidin B1, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Procyanidin B1 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H26O12/c31-13-7-20(37)24-23(8-13)41-29(12-2-4-16(33)19(36)6-12)27(40)26(24)25-21(38)10-17(34)14-9-22(39)28(42-30(14)25)11-1-3-15(32)18(35)5-11/h1-8,10,22,26-29,31-40H,9H2/t22-,26+,27+,28+,29+/m0/s1 |
| Formel vikt | 578.1424 |