Läs mer
MedChemExpress Procyanidin B2
Produktkod. 16449108
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16449108 10 mg
1 options
Produktkod. 16449108 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0796
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
MedChemExpress Procyanidin B2 is a natural flavonoid, with anti-cancer, antioxidant activities.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 578.52 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 29106-49-8
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.07%
Löslighet H2O : 66.67 mg/mL (115.24 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (86.43 mM)
Synonym Proanthocyanidin B2
Mål Reactive Oxygen Species