Läs mer
Procymidone, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Procymidone |
| CAS | 32809-16-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Procymidone |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C13 H11 Cl2 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11Cl2NO2/c1-12-6-13(12,2)11(18)16(10(12)17)9-4-7(14)3-8(15)5-9/h3-5H,6H2,1-2H3 |
| LEDER | CC12CC1(C)C(=O)N(C2=O)c3cc(Cl)cc(Cl)c3 |
| IUPAC-namn | 3-(3,5-dichlorophenyl)-1,5-dimethyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.14 |
| Visa mer |