missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Prodan, TRC

Produktkod. 30416136
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30416136 500 mg
30410050 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30416136 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP755865500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 70504-01-7
Molekylformel C15H17NO
Molekylvikt (g/mol) 227.3
Synonym 1-[6-(Dimethylamino)-2-naphthalenyl]-1-propanone, 2-Propionyl-6-dimethyl-aminonaphthalene, 6-Propionyl-2-(N,N-dimethylamino)naphthalene, 6-Propionyl-2-(dimethylamino)naphthalene, 6-Propanoyl-2-(N,N-dimethylamino)naphthalene, Prodan (fluorophore)
IUPAC-namn 1-[6-(dimetylamino)nafthal-2-yl]propan-1-one
LEDER CCC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)N(C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Prodan
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C15H17NO/c1-4-15(17)13-6-5-12-10-14(16(2)3)8-7-11(12)9-13/h5-10H,4H2,1-3H3
Formel vikt 227.131
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.