Läs mer
Prodipine hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16430809
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16430809 1 mg
1 options
Produktkod. 16430809 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101605
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Prodipine, a diphenyl-phosphonate derivative. The IC50s of Prodipine for purified and plasma Dipeptidyl peptidase IV (DPP IV) from the rabbit are 4.5 μM and 30 μM, respectively.
Prodipine, a diphenyl-phosphonate derivative. The IC50s of Prodipine for purified and plasma Dipeptidyl peptidase IV (DPP IV) from the rabbit are 4.5 μM and 30 μM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Prodipine hydrochloride
CAS 31314-39-3
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H26ClN
Kvantitet 1 mg
LEDER CC(C)N1CCC(C2=CC=CC=C2)(CC1)C3=CC=CC=C3.Cl
Molekylvikt (g/mol) 315.88
Formel vikt 315.88
Procent renhet 97.29%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation