Läs mer
Brady™ Tillbehör till BMP41 etikettskrivare
Produktkod. 11559403
Change view
Produkttyp:
USB Kabel
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp unitSize
11559403 USB Kabel Varje
1 options
Produktkod. 11559403 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 103788
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skrivarmagnet och USB kabel för användning med BMP41 etikettskrivare.
  • Endast skrivarmagnettillbehör (skrivare säljs separat), designad för användning med BMP ™41 etikettskrivare från Brady™
  • Tillåter skrivaren att fästa på paneldörren eller metallytan för mer handsfree användning eller förvaring
  • Fästs på baksidan av skrivaren med skruvar för att säkerställa stabilitet
  • Övriga tillbehör: Reserv USB Kabel
Specifikationer
Produkttyp USB Kabel
För användning med (utrustning) BMP41 etikettskrivare
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 1 st
Alternativt artikelnummer USB-KABEL