Läs mer
Invitrogen™ Bolt™ Western Pack B (PVDF)
Beskrivning
Innehåller
2 Mini Blot-moduler, 125mL Bolt™ Överföringsbuffert (20X), 15mL Bolt™ Antioxidant, 20-pack PVDF-membran (0,2 μm)
Tanken rymmer en blot-modul per kammare, eller två blot-moduler totalt med sida-vid-sida-layouten. Mini Blot Module är kompatibel med Bolt™ Bis-Tris Plus gelar och rymmer en gel per våt överföring. Den universella anslutningen och den gjutna packningen gör blot-modulen lätt att använda, medan den inre kärnan av blot-modulen tillåter användning av mindre metanolbaserad överföringsbuffert per våt överföring. Vid rekommenderade förhållanden och konstant spänning kan proteiner överföras till nitrocellulosa- eller PVDF-membran, vanligtvis inom 30 till 60 minuter.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Bolt™ |
| Kvantitet | ≤2 Blot-moduler/Mini-Gel-tank, 1 Mini-Gel/Blot-modulsats |
| Material | PVDF |
| Innehåll och lagring | 2 Mini Blot -moduler 125 mL Bolt™ Överföringsbuffert (20X) 15 ml Bolt™ Antioxidant 20-pack PVDF-membran (0.2μ m) |
| Överföringssätt | Våt |
| Mått (LxB) | Mini, 8 cm x 8 cm |
| Produktlinje | Bult |