Läs mer
1-(2-aminoetyl)-4-metylpiperazin, 97+%
Produktkod. 15469057
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15469057 250 mg 250mg
15449057 1 g 1g
15459057 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15469057 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52371.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
CAS: 934-98-5 | C7H17N3 | 143,234 g/mol
1-(2-aminoetyl)-4-metylpiperazin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1-(2
-Aminoetyl)-4-metylpiperazin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel, syror, syraklorider och syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 934-98-5
Molekylformel C7H17N3
Molekylvikt (g/mol) 143.234
MDL-nummer MFCD03701701
InChI-nyckel GOWUDHPKGOIDIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methylpiperazin-1-yl ethanamine, 4-methyl-1-piperazineethanamine, 2-4-methylpiperazin-1-yl ethylamine, 1-piperazineethanamine, 4-methyl, 2-4-methyl-piperazin-1-yl-ethylamine, 4-methylpiperazine-1-ethylamine, 2-4-methylpiperazin-1-yl ethan-1-amine, 1-2-aminoethyl-4-methyl-piperazine, 1-2-aminoethyl-4-methylpiperazine, 1-n-aminoethyl-4-methyl piperazine
PubChem CID 70284
ChEBI CHEBI:84290
IUPAC-namn 2-(4-metylpiperazin-1-yl)etanamin
LEDER CN1CCN(CC1)CCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2735
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 143.43
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.