Läs mer
Phasemaker™ TRIzol™ Reagens och Phasemaker™ Rör komplett system
Beskrivning
Innehåller
En flaska TRIzol Reagent 100 mL och en påse med 100 Phasemaker Rör
Detta är ett komplett system som inkluderar TRIzol™ Reagens och Phasemaker™ Rör. TRIzol-reagenset erbjuder överlägsen lyseringsförmåga, även med svåra provtyper. Invitrogen™ Phasemaker Rören innehåller en polymer som tydligt separerar och fullständigt isolerar den övre vattenfasen av TRIzol-blandningen från den organiska fasen under, vilket gör det mycket lätt att pipettera den övre fasen som innehåller RNA.
Polymeren arbetar på densitetsgradient, eftersom den är tyngre än vattenfasen, men lättare än den organiska fasen; efter centrifugering placerar den sig mellan dessa två skikt. Det skapar en tät tätning mellan de två faserna, vilket gör det mycket enkelt att pipettera av vattenfasen utan risk för att föroreningar transporteras från det organiska lagret. Eftersom detta, Invitrogen Phasemaker Rör låter dig återvinna hela vattenfasen, vilket ökar utbytet med upp till 30%. Det är en inert polymer som inte stör nedströmsexperiment som PCR. Det fungerar med färska eller frysta prover (vävnad eller blod). Det fungerar även med vävnadsprover som tidigare behandlats med RNAlater . Invitrogen Phasemaker Tuber kommer redan fördispenserade. Slangstorleken är 2 ml.
• Komplett system inkluderar TRIzol och Phasemaker Rör
• Phasemaker Rören är fördispenserade i 2 ml rör
• Skapar en tät tätning mellan den vattenhaltiga och den organiska fasen
• Lättare att pipettera bort hela vattenfasen
• Ökar avkastningen med upp till 30 %
• RNA-integriteten äventyras inte
• Förseglingen stannar under längre perioder, vilket gör det möjligt att öka antalet prover per batch
• Inert, stör inte nedströms experiment
Garanti
Ett år efter mottagandet
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •100 ml TRIzol-reagens; rumstemperatur • 100 Phasemaker Rör; rumstemperatur |
| Isoleringsteknik | Organisk extraktion |
| Reningstid | 1 hr. |
| Elueringsvolym | 20 till 50μ L |
| Provtyp | Bakterier, Celler, Växter, Vävnad, Jästsvampar |
| Slutlig produkttyp | Totalt RNA |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell) |
| För användning med (applikation) | RT-PCR, qPCR, cDNA-bibliotekskonstruktion, NGS , mikroarrayanalys, blothybridisering, Northern blotting, in vitro translation, nukleasskyddsanalyser, nukleinsyramärkning |
| Kvantitet | 100 förberedelser |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.