Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Startkit för elektroforesenhet, EX 1 %
Produktkod. 15716558
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
15716558 1 Kit Varje
1 options
Produktkod. 15716558 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer G8141ST
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
E-Gel Power Snap-elektroforesenhet,orange glasögon, E-Gel Go! agarosgeladapter, regionspecifik kabel med strömadapter.
Designad för snabb och bekväm E-Gel™ agarosgelelektrofores, från DNA-provladdning till gelbild. Inkluderar E-Gel EX 1% agarosgeler.
The Invitrogen E-Gel Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit, EX 1%, provides everything you need to quickly start using precast E-Gel EX 1% agarose gels on the device.
De Invitrogen E-Gel Power Snap Startkit för elektroforesenhet, EX 1 %, ger allt du behöver för att snabbt börja använda prefabricerade E-Gel EX 1 % agarosgel på enheten.
Satsen innehåller:
  • 10 E-Gel EX agarosgeler, 1 % (kat.nr. G401001)
  • E-Gel Power Snap Elektroforesanordning (kat. nr. G8100)
  • E-Gel 1 Kb Plus Express DNA-stege med E-Gel-provladdningsbuffert (1X) (kat.nr. 10488091)
  • Gelöppningskniv (kat. nr. EI9010)
Garanti
1 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • 1 electrophoresis device
• 10 E-Gel EX 1% gels
• 1 vial E-Gel 1 Kb Plus Express DNA Ladder
• 1 power adapter
• 1 pair of viewing glasses
• 1 knife
Store at room temperature.
Typ Startkit för elektroforessystem
Kvantitet 1 Kit
Frakt skick Rumstemperatur
Max. Spänning 48 VDC
Spänning 240 VAC