Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Startkit för elektroforesenhet, EX 2 %
Beskrivning
Innehåller
E-Gel Power Snap-elektroforesenhet,orange glasögon, E-Gel Go! agarosgeladapter, regionspecifik kabel med strömadapter.
The Invitrogen E-Gel Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit, EX 2%, provides everything you need to quickly start using precast E-Gel EX 2% agarose gels on the device.
De Invitrogen E-Gel Power Snap Startkit för elektroforesenhet, EX 2 %, ger allt du behöver för att snabbt börja använda prefabricerad E-Gel EX 2 % agarosgeler på enheten.
Satsen innehåller:
- 10 E-Gel EX agarosgeler, 2 % (kat.nr. G401002)
- E-Gel Power Snap Elektroforesanordning (kat. nr. G8100)
- E-Gel 50 bp DNA-stege med E-Gel-provladdningsbuffert (1X) (kat.nr. 10488099)
- Gelöppningskniv (kat. nr. EI9010)
Garanti
1 års garanti
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | • 1 electrophoresis device • 10 E-Gel EX 2% gels • 1 vial E-Gel 50 bp DNA Ladder • 1 power adapter • 1 pair of viewing glasses • 1 knife Store at room temperature. |
| Typ | Startkit för elektroforessystem |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Max. Spänning | 48 VDC |
| Spänning | 240 VAC |