Läs mer
Applied Biosystems™ Sanger Sequencing Kit
Produktkod. 15869886 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
200 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
15869886 200 reaktioner Varje
1 options
Produktkod. 15869886 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A38073
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Innehåller
2 x 100 rxns ExoSAP-IT Express, 2 x BigDye Terminator v1.1 och v3.1 sekvenseringsbuffert (5X), 1 x 800μl BigDye Terminator v3.1 färdig reaktionsblandning, 1 rör M13 (-21) primer, 1 rör pGEM kontroll-DNA, 1 x 2 ml XTerminator-lösning, 1 x 9 ml SAM-lösning
Sanger Sequencing Kit innehåller alla reagenser som behövs för provberedning för sanger-sekvensering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • 2 x 100 rxns ExoSAP-IT Express, förvaras vid -5 till -30 °C
• 2 x BigDye Terminator v1.1 och v3.1 sekvenseringsbuffert (5X), förvara vid 2–8 °C
• 1 x 800 μL BigDye Terminator v3.1 ready reaction mix, förvara vid -15 till -25 °C
• 1 rör M13 (-21) primer, förvara vid -15 till -25 °C
• 1 rör pGEM kontroll-DNA, förvara vid -15 till -25 °C
• 1 x 2 ml XTerminator-lösning, förvara vid 2 –8°C
• 1 x 9 ml SAM-lösning, förvaras vid rumstemperatur eller 4 °C
Formatera Sats
För användning med (utrustning) Sekvenseringsinstrument (Kapillärelektrofores-baserade)
För användning med (applikation) Standardsekvensering
Antal reaktioner 200
Produkttyp Sanger Sequencing Kit
Kvantitet 200 reaktioner
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt eller torr is
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sanger Sequencing Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: benzene