Läs mer
Lauda™ PRO RP 290 EC Kyla Värmecirkulator med CEE7/7 Plugg
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16893650
Change view
Spänning:
230 V
Produktkod. Spänning
16893650 230 V
1 options
Produktkod. 16893650 Leverantör Lauda™ Leverantörsnummer L002503
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Termostatisk cirkulator med senaste mikroprocessorteknologi, integrerat kylsystem
  • Stor 5,7 tum. Multi-Touch-Color display
  • Drift med multi touch display
  • Kommandokonsolen kan tas loss och användas som fjärrkontroll
  • Användaradministration för upp till 20 användare
  • Data in- och export via USB
  • Timer och nedräkningsfunktion
  • EasyUse-system för enkel drift av hela enheten
  • SelfCheck Assistant för systemdiagnos USB och Ethernet-gränssnitt utrustad som standard
  • Eftermonterbar för uppgradering med gränssnitt (RS 232/485, Profibus; EtherCAT; analoga eller kontaktmoduler)
  • Helelektronisk kontinuerlig styrenhet med PID-åtgärd för intern och extern styrning
  • PowerAdapt-system för användning av högsta möjliga mängd värme som tillåts av strömförsörjningssystemet
  • Lågnivå och justerbart övertemperaturskydd med akustiskt larm för användning med brandfarliga och icke brandfarliga vätskor
  • Programmerare med upp till 100 program, upp till 50 segment vardera
  • Torndesign med litet fotavtryck
  • LAUDA Varioflex pump tryck/sug med åtta valbara nivåer, anslutningar bak
  • Låg fyllnadsvolym möjliggör snabba temperaturväxlingar
  • Badkar av rostfritt stål isolerat, med bräddavlopp och avloppskran
  • SmartCool-system för energibesparande digital kylstyrning inklusive styrning av kompressor till och från
  • Hybrid kylsystem: värmeavlägsnande kompletterat med kylvatten
  • Tekniska egenskaper:
    • Arbetstemperaturområde: -90 till 200° C
    • Omgivningstemperaturintervall: 5 till 40° C
    • Temperaturstabilitet: 0,05± K
    • Värmarens effekt max: 2,5 kW
    • Effektförbrukning max: 3,7 kW
    • Strömförbrukning: 16 A
    • Pumptryck max: 0,7 bar
    • Pumpflöde tryck max: 22 L/min
    • In-/utloppsgänga (utvändigt): M16x1
    • In/utloppØ oliver: 13 mm
    • Påfyllningsvolym min: 2,4 L
    • Påfyllningsvolym max: 4,4 L
    • Övergripande mått (B x D x H): 390 x 600 x 685 mm
    • Strömförsörjning: 230 V, 50 Hz
    • Nätkontakt: nätsladd med vinklad kontakt (CEE7/7)
    • Kylkapacitet (pumpsteg):
      • 20° C (8), etanol; 0,8 kW
      • 10° C (8), etanol; 0,77 kW
      • 0° C (8), etanol; 0,74 kW
      • -10° C (8), etanol; 0,72 kW
      • -20° C (4), etanol; 0,7 kW
      • -30° C (4), etanol; 0,68 kW
      • -40° C (4), etanol; 0,64 kW
      • -50° C (4), etanol; 0,56 kW
      • -60° C (4), etanol; 0,39 kW
      • -70° C (4), etanol; 0,21 kW
      • -80° C (4), etanol; 0,09 kW
      • -90° C (2), etanol; 0,01 kW
    • Standardtillbehör:
      • Två skruvlock, två stängningspluggar, två nipplar 13 mm för pumpkopplingar, två nipplar 10 mm med skruvlock G 3/8 för kylvatten
  • Specifikationer
    Spänning 230 V