Läs mer
Productainer™ 3D BioProcess Container , BioTitan hållare, fyra portar, MPC och Luer-lås
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17928271 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 l
100 l
200 l
500 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17928271 50 l
17978171 100 l
17968271 200 l
17968171 500 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17928271 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer SH31298.01
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 l
För användning med (applikation) Bioprocessing för engångsbruk
Kvantitet 50 L
Slangstil TPE