Läs mer
Productainer™ 3D BioProcess Container , BioTitan hållare, fyra portar, MPC och Luer-lås
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 l |
| För användning med (applikation) | Bioprocessing för engångsbruk |
| Kvantitet | 100 L |
| Slangstil | TPE |