Läs mer
Thermo Scientific™ Productainer™ 3D BioProcess Container , BioTitan hållare, fyra portar, MPX och Luer-lås
Produktkod. 31940836 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 l
100 l
200 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31940836 50 l
17958271 50 l
17918241 100 l
17948271 200 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31940836 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SH31299.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-03-2027
Använd Thermo Scientific Productainer BPC påsar med BioTitan retainers för att packa, förvara och transportera medier, buffertar, vatten för injektion (WFI), processvätskor och biologiska produkter.
Productainer BPC:er tillverkas med vår Thermo Scientific Aegis5-14 enkelwebb, flerskiktad gjutfilm tillverkad i en cGMP-renrumsanläggning. Våra standardprodukter är lämpliga för en mängd olika bioprocessapplikationer. För optimal passform, form och funktion kan Productainers anpassas med branschens största komponentbibliotek.
Funktioner inkluderar:
  • Film optimerad för flexibilitet och hållbarhet: överlägsen spänningsresistens, punkteringsbeständighet och fysiska barriäregenskaper för att säkerställa stabilitet i innehållet
  • Gamma-bestrålning steriliserad
  • Fyrkantig rördesign med polyetenportar placerade på toppen BPC för enkel åtkomst
  • Platsbesparande, ergonomiskt alternativ till stelväggade baljer och ståltankar
  • Anpassningsbart via branschens största bibliotek av kvalificerade komponenter
  • Nu tillverkad med en BioTitan retentionsanordning—som är utformad för att ge överlägsen universell rörretention som minimerar risken för läckage och fel vid anslutningspunkterna
Rekommenderas för:
  • Skördeinsamling—och lagring av bulkprodukter från bioreaktorer
  • Lagring—av steril lagring av medier, buffertar och processintermediärer
  • Separation—, matning och mottagning av sterila vätskor från separationssystem
  • Reningsbuffert—matar till reningssystemet, fraktionsinsamling och lagring
  • Fyllning—av steril reservoar för fyllnadssystem
  • Transport och frakt—av bulksterila vätskor, buffertar, medier och processintermediärer inom och mellan anläggningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 l
För användning med (applikation) Bioprocessing för engångsbruk
Kvantitet 50 L
Slangstil TPE