Läs mer
Productainer™ 3D BioProcess Container , BioTitan hållare, tre portar, MPC:er och Luer-lås
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17918181 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 l
100 l
200 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17918181 200 l
17988271 50 l
17998271 100 l
31940832 100 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17918181 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer SH31302.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23110.00 SEK
    19589.18 SEK / Paket med 5
    Save 3520.82 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 200 l
För användning med (applikation) Bioprocessing för engångsbruk
Kvantitet 200 L
Slangstil TPE