Läs mer
Productainer™ 3D BioProcess Container , BioTitan hållare, tre portar, MPX och Luer-lås
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 L
100 L
200 L
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 L |
| För användning med (applikation) | Bioprocessing för engångsbruk |
| Kvantitet | 50 L |
| Slangstil | TPE |