Läs mer
Productainer™ 3D BioProcess Container , BioTitan hållare, tre portar, MPX
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17928241 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 l
500 l
2000 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17928241 100 l
17908281 2000 l
17938281 500 l
31940837 500 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17928241 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer SH31304.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95545.00 SEK
    81020.57 SEK / Paket med 5
    Save 14524.43 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Specifikationer
Gröna funktioner 200 L
Kapacitet (metrisk) 100 l
Filmbeskrivning 100 L
För användning med (utrustning) 50 L
För användning med (applikation) Bioprocessing för engångsbruk
Kvantitet 200 L
Produktlinje 50 L
Slangstil C-Flex