Läs mer
Productainer™ 3D BioProcess Container , BioTitan hållare, tre portar, MPX
Produktkod. 31940837 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 l
500 l
2000 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31940837 500 l
17928241 100 l
17908281 2000 l
17938281 500 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31940837 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer SH31305.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-03-2027
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 l
Filmbeskrivning 100 L
För användning med (utrustning) 50 L
Kvantitet 200 L
Produktlinje 50 L
Slangstil C-Flex