Läs mer
Productainer™ 3D BioProcess Container , BioTitan hållare, tre portar, MPX
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7221877 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 l
500 l
2000 l
Produktkod. 17928241
Brand: Thermo Scientific SH31304.01
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Gröna funktioner 200 L
Kapacitet (metrisk) 100 l
Filmbeskrivning 100 L
För användning med (utrustning) 50 L
För användning med (applikation) Bioprocessing för engångsbruk
Kvantitet 200 L
Produktlinje 50 L
Slangstil C-Flex