Läs mer
Productainer™ 3D BioProcess Container , BioTitan hållare, tre portar, tri-klämmor
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 l |
| För användning med (applikation) | Bioprocessing för engångsbruk |
| Kvantitet | 50 L |
| Slangstil | TPE |