Läs mer
Productainer™ 3D BioProcess Container , BioTitan hållare, tre portar, tri-klämmor
Produktkod. p-7221893 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 L
100 L
200 L
Produktkod. 17998171
Brand: Thermo Scientific SH31301.01
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 L
För användning med (applikation) Bioprocessing för engångsbruk
Kvantitet 50 L
Slangstil TPE