Läs mer
Thermo Scientific™ Productainer™ 3D BioProcess Container (BPC ), Aegis™ 5-14 film, fyra portar, Luer-lås + MPC
Produktkod. 17810597 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 l
100 l
200 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17810597 50 l
17820597 100 l
17800667 200 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17810597 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SH30966.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Thermo Scientific Productainer 3D BioProcess Behållare (BPC) används för att förpacka, lagra och transportera media, buffertar, vatten för injektion (WFI), processvätskor och biologiska produkter.
Productainer BPC:er tillverkas med Aegis 5–14 enkelwebb, flerskiktad gjuten film tillverkad i en cGMP-renrumsanläggning. Våra standard-BPC Productainer :er är lämpliga för en mängd olika bioprocessapplikationer. För optimal passform, form och funktion Productainer kan BPC:er anpassas med branschens största komponentbibliotek.
Höjdpunkter:
• Film optimerad för flexibilitet och hållbarhet—Överlägsen spänningsbeständighet, punkteringsbeständighet och fysiska barriäregenskaper för att säkerställa innehållsstabilitet
• Gamma-bestrålningssteriliserad
• Fyrkantig rördesign med polyetenportar placerade ovanpå BPC för enkel åtkomst
• Platsbesparande, ergonomiskt alternativ till styva baljonger och ståltankar Anpassningsbart•
via branschens största bibliotek av kvalificerade komponenter
Rekommenderas för:
• Skördeinsamling—och lagring av bulkprodukter från bioreaktorer Lagring— •
av steril lagring av medier, buffertar och processintermediärer
• Separation—, matning och mottagning av sterila vätskor från separationssystem
• Reningsbuffert till reningssystem—, fraktionsinsamling och lagring
• Fyllning—av steril reservoar för fyllnadssystem
• Transport och frakt—bulksterila vätskor, buffertar, medier och processintermediärer inom och mellan anläggningarna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 l
Beskrivning Toppdosering
Filmbeskrivning Aegis 5-14
Port detalj 4 portar
Kvantitet 50 L
Slangstil C-Flex