Läs mer
Thermo Scientific™ Productainer™ 3D BioProcess Container (BPC ), Aegis™ 5-14 film, fem portar, Luer-lås + MPC
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Productainer BPC:er är konstruerade med Aegis 5-14 enkelväv, flerskiktsgjuten film tillverkad i en cGMP-renrumsanläggning. Vår standard Productainer BPC:er är lämpliga för ett brett spektrum av bioprocesstillämpningar. För optimal passform, form och funktion, Productainer BPC:er kan anpassas med branschens största komponentbibliotek.
Höjdpunkter:
• Film optimerad för flexibilitet —och hållbarhet överlägsen spänningsbeständighet, punkteringsbeständighet och fysiska barriäregenskaper för att säkerställa innehållets stabilitet
• Gammastrålning steriliserad
• Fyrkantig rördesign med polyetenportar placerade på toppen av BPC för enkel åtkomst
• Utrymmeseffektivt, ergonomiskt alternativ till styva väggar och ståltankar
• Anpassningsbar via branschens största bibliotek med kvalificerade komponenter
Rekommenderas för:
• Skördinsamling —och lagring av bulkprodukt från bioreaktorer
• Förvaring —steril lagring av media, buffertar och processintermediärer
• Separationsmatning —och mottagning av sterila vätskor från separationssystem
• Reningsbuffertmatning —till reningssystem, fraktionsuppsamling och lagring
• Påfyllning av steril behållare —för påfyllningssystem
• Transportera och frakta sterila vätskor, —buffertar, media och processintermediärer i bulk inom och mellan anläggningar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 200 l |
| Beskrivning | Bottendränering |
| Filmbeskrivning | Aegis 5-14 |
| Port detalj | 5 portar |
| Kvantitet | 200 L |
| Slangstil | C-Flex |